Learn More
WTW™ pH/Cond 3320
Der pH/Cond 3320 verfügt über ein robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67) und ist mit einem Speicher sowie einem Datenlogger ausgestattet
Marke: WTW™ 2EA310
1137.32 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der pH/Cond 3320 verfügt über ein robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67) und ist mit einem Speicher sowie einem Datenlogger mit einem einstellbaren Intervall zwischen 1 s und60 Minuten ausgestattet. Alle Einträge enthalten GLP-unterstützende Daten wie Datum, Uhrzeit und ID-Nummer. Die moderne, wasserfeste USB-Schnittstelle dient zur einfachen und schnellen Datenübertragung. Das Gerät kann fast überall eingesetzt werden – in Prozesschemie, Lebenswissenschaften, Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zur pharmazeutischen Industrie (pH- und Leitfähigkeitsmessung gemäß Pharmakopöe).Spezifikation
0.000 bis 999999 μmol/l | |
Automatisch/manuell | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
0.000 bis 1000 μS/cm | |
-2,000 bis 19,999 | |
0 bis 199,9 g/l | |
Wasserfest, Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1,5 V-AA-Netzteil | |
Bis zu 10 Kalibrierungsdatensätze | |
1,5V | |
0,000 bis 999999 μmol/l |
AA | |
± 2,000 bis 19.999 | |
IP 67 | |
-2500–2500 mV | |
0,0 bis 70,0 | |
Für pH-, ORP-, ISE- und Leitfähigkeitsmessungen; ein Allrounder für nahezu jede Anwendung in der Prozesschemie, Biowissenschaft, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie | |
Zwei | |
PH/Kond 3320 | |
Multiparameter-Messgerät | |
0 bis 199,9 g/l |