missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit 1 m-Festkabel

Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit einem 1 m langem festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.

Marke:  SI Analytics™ 285100359

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12028083

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

DIN +2 mm-Nadelstecker
A-Glas
pH-Kombinationselektrode
Kugel
-5 bis + 100 °C
1 m
Keramikmembran
0 bis 14
Silamid™
N 2042 A
120 mm
12 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote