Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit 1 m-Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit einem 1 m langem festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke:  SI Analytics™ 285105451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10151601
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
A-Glas
pH-Kombinationselektrode
Kugel
-5 bis + 100 °C
1 m
Platinmembran
0 bis 14
Silamid™
N 52 BNC
120 mm
12 mm