Learn More
pH Buffer Solution 4.00 at 25°C, Reagecon
BIOPHARMA
Catalog Number 15666814
Click to view available options
Menge:
1 L
Reagecon pH Buffer Solution 4.00 at 25°C is tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method, is NIST traceable, and has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
  • Getestet bei 25 °C bis zwei Dezimalstellen, mit einer Genauigkeit von ± 0,01
  • Zertifiziert nach Reagecon ISO 17025 Akkreditierte Testmethode (INAB-Ref: 264T)
  • NIST-konform.
Chemischer Name oder Material pH Buffer Solution
CAS 877-24-7, 102-46-5, 3244-88-0, 7732-18-5
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
CAS Max. % 0.025, 0.01, 0.001, 0.989
Farbe Klar, getestet bei 25 deg;C
pH 4
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Zusammensetzung Kaliumhydrogenphthalat, Kathon WTE, Säurefuchsin-Farbstoff, Wasser
Summenformel C8H5KO4
Verpackung HDPE-Schraubflasche, GL45
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Dampfdruck 23 hPa (17.3mm Hg)
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
IUPAC-Name potassium 2-carboxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Güte Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon (INAB Ref: 264T)