missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH Buffer pH 2, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0°C |
Siedepunkt | Boiling Point: 100°C |
Farbe | Red |
pH | 2 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 1000 mL |
Lösungstyp | Buffer |
Zusammensetzung | pH 2 (±0.02/20°C) KCl-HCl (red) |
Geruch | Odorless |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'