Learn More
Invitrogen™ pGAPZα A, B und C Pichia pastoris Expressionsvektoren
pGAPZ A, B und C und pGAPZ A, B, und C sind Expressionsvektoren, die für die hohe, konstitutive Expression in Pichia pastoris entwickelt wurden.
Marke:  Invitrogen™ V20520
Artikelnummer. 17154629
  • 1622.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pGAPZ und pGAPZ wurden durch den Austausch des Methanol-regulierten AOX1-Promotors durch den konstitutiven, Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase (GAP)-Promotor in der Struktur der pPICZ-Vektoren erzeugt. Obwohl die Ausbeute jedes im Pichia-System konstitutiv exprimierten Proteins von der Toxizität des Proteins für die Hefe abhängt, kann die konstitutive Expression unter der Kontrolle von pGAPZ- oder pGAPZ-Vektoren manchmal größere Ausbeuten als die induzierbare Expression liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GAP
Alle Vektoren sind superhelikal und werden lyophilisiert geliefert (Lagerung bei -20 °C). Ein lacZ-positiver Expressionskontrollstamm wird mit dem pGAPZ-Vektor geliefert. Lagerung der Stämme bei 4 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
20 μg
Pichia-Expressionsvektor
His-Tag (6X), c-Myc Epitop-Tag