Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA+ Schläuche
Hergestellt mit Teflon™ PFA Plus Harz und mit noch mehr Vorteilen als Standard-PFA-Produkte
Marke: IDEX Health & Science, LLC 02012-84
Beschreibung
Hochreine PFA Plus Schläuche bestehen aus Teflon™ PFA Plus Harz und bieten noch mehr Vorteile als Standard-PFA-Produkte. Dieser Schlauch ist aus einem der kontaminationsfreiesten Polymere hergestellt und bietet Reinheit in den Teilen pro Milliarde. Ideal für Anwendungen in der Medizin-, Diagnostik-, Pharma-, Biotechnologie- und Halbleiterindustrie. Die naturfarbenen Schläuche bieten eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsrissbildung und haben glattere, klarere Wände.
- Hochreine RFA+ Schläuche, naturfarben
- Hergestellt mit Teflon™ PFA Plus Harz
- Mit noch mehr Vorteilen als Standard-PFA-Produkte
- Hergestellt aus einem der kontaminationsfreiesten Polymere
- Mit Reinheit in den Teilen pro Milliarde
- Ideal für Anwendungen in der Medizin-, Diagnostik-, Pharma-, Biotechnologie- und Halbleiterindustrie
- Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsrissbildung
Spezifikation
Schläuche für die Chromatographie | |
Naturfarben | |
0,030 in. | |
0,75 mm | |
50 ft | |
PFA |
Nein | |
Medizin-, Diagnostik-, Pharma-, Biotechnologie- und Halbleiterindustrie | |
1/16 in. | |
1,588 mm | |
15,24 m | |
69 bar (1000 psi) |