missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Savillex™ Schraubverschlüsse aus PFA
105.15 CHF - 199.28 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11922195
|
Savillex™
60005804 |
27,4 mm |
199.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11922185
|
Savillex™
60005301 |
53 mm |
105.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Schraubverschluss | |
PFA |