Learn More
Masterflex™ PFA-Gewindeadapter
Schnelle und einfache Montage
Marke: Masterflex™ 06383-90
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Materialien und Konfigurationen, die zahlreichen Laboranforderungen gerecht werden.
- Verbindung eines NPT-Außengewindes mit einem Schlauchanschluss.
Spezifikation
Gerade Stecknippel auf NPT-Außengewindeadapter Außengewinde | |
Autoklavierbar | |
5/32 Zoll | |
5/32 Zoll | |
Gerade |
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
5/32 Zoll | |
5/32 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |