Learn More
Masterflex™ PFA-Adapter mit Druckgewinde, NPT-Stecker
Der überlegene Kompressionsadapter mit Gewinde aus langlebigem PFA ist chemikalienbeständig
Marke:  Masterflex™ 31321-63
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12354538
  • 65.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und halten höheren Drücken stand als Stecknippelanschlüsse. Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumschläuche
4 mm
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Kompressionsgröße / Schlauch-AD (Port 1): 4 mm
PFA-Adapter mit Klemmverschraubungen, 4 mm-Schlauch mit AD x 1/4 Zoll-NPT-Stecker
Kompression x NPT(M)
1/4 Zoll
PFA