Learn More
Veltek PF-4 sterile Reinraum-Gesichtsmaske
Die PF-4 Gesichtsmaske besteht aus 3 Lagen Vliesmaterial mit einer weichen Lage zur Vermeidung von Hautreizungen oder Allergien. Ein beschichtetes Metall-Nasenstück hält die Maske sicher am Gesicht. Diese Maske wird in einer sauberen Umgebung hergestellt und ist chargenrückführbar.
Marke:  Veltek PF-4SM-S-2-2029
Artikelnummer. 16853203
  • 1295.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die sterilen Gesichtsmasken sind einzeln verpackt und chargenrückführbar
  • 10,0 bis 20,0 kGy gammabestrahlt
  • Hypoallergene, weiche Oberflächenschichten beugen Hautreizungen und Allergieproblemen vor
  • Silikonfreie Kopfschlaufe OP-Bänder
  • Ultraschallverklebte Schlaufenbänder sorgen für eine sauberere Maske und reduzieren so Kontamination und Ausgasung
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Polypropylen, Viskose
Bestrahlungszertifikat; Sterilitätszertifikat; Konformitätszertifikat; Chargenrückführbarkeit
Fünf Jahre, Ablaufdatum der geschlossenen Verpackung. Einzeln verpackt
94,74 % gemäß EN 14683:2019
Ja
500/Packung
Weiß
Steril
Dreilagiger Vliesmaterial, beschichtetes Metall-Nasenstück, verklebte Kopfschlaufen
Ja
Verwendung in Reinraum und Labor, klinische Verwendung
PF-4