Learn More
Petrolether, ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haën
Product Code. 15646680
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
ACS-Reagenz
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-Tolylmagnesiumbromid, Magnesium, Brom 4-Methylphenyl, 4-Methylphenylmagnesiumbromid, Brom4-Methylphenyl-Magnesium, 4-Tolylmagnesiumbromid, 4-Toluylmagnesiumbromid, p-Tolyl-Magnesiumbromid, p-Methylphenylmagnesiumbromid, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifications
Chemischer Name oder Material Petrolether
Namenshinweis ACS-Reagenz
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.64 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 35 °C bis 60 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −18 °C
Verpackung Aluminiumflasche
UN-Nummer UN1268
Güte ACS-Reagenz