Learn More
Petrolether, ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15633660
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
ACS-Reagenz
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petrolether
Namenshinweis ACS-Reagenz
CAS 8030-30-6
CAS Min. % ≥25.0000%
CAS Max. % <50.0000%
Dichte 0.64 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 40 °C bis 60 °C
Flammpunkt −30 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H12
MDL-Nummer MFCD00009498
Menge 1 l
UN-Nummer UN3295
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC
IUPAC-Name Pentan
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Güte ACS-Reagenz