Learn More
Petrolether, 60-80 °C, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 64742-49-0 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 60°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C6H14 |
MDL-Nummer | MFCD00081849 |
Dampfdruck | 155 hPa |
Viskosität | 0.52/s at 20°C |