Learn More
Petrolether, 30-40 °C, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
5 l
25 l
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -130°C |
Siedepunkt | 30°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 514mmHg 25 |
IUPAC-Name | Petrolether |
Formelmasse | 72.15g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether 30-40°C
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.