Learn More
Petrolether30-40 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan <0.1 %, Fisher Chemical
Product Code. 10171670 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10171670
Brand: Fisher Chemical P/1720/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Petrolether 30-40 °C, AR-zertifiziert für Analysen, N-Hexan <0,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isohexan, Pentan, 2-Methyl, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 1,1-Dimethylbutan, Methylpentan, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Specifications
Schmelzpunkt -130 °C
Siedepunkt 30 °C
Menge 1 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 514 mmHg 25
IUPAC-Name Petrolether
Formelmasse 72.15 mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether 30-40°C
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Hazard Statement
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.