Learn More
Wheaton™ PET-Szintillationsröhrchen
Für optimale Leistung im Labor. Wheaton™ Szintillationsfläschchen aus PET bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln sowie minimale Hintergrundzählungen.
Marke: Wheaton™ 986750
260.41 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit angefügten Kappen
- Lieferbar ohne Einlage oder mit Einlage aus Polyethylenschaum
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Polyethylenschaum | |
PET | |
Polypropylen | |
61 mm | |
Szintillationsfläschchen |
27 mm | |
20 ml | |
Schraubverschluss | |
500/Packung | |
22 bis 400 |