Learn More
Pestizid-Mix 5, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 5 mit 14 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke:  SPEX Certiprep SPXPR-5
Artikelnummer. 16320488
  • 229.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pestizidmix 5 mit 14 Verbindungen in Acetronitril
  • Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Baygon (propoxur)
Metalaxyl
Methomyl
Pymetrozine
Pyraclostrobin
Oxamyl
Paclobutraz
Glasampulle
98.2
99.5
99.5
99.9
99.9
99.5
98.6
99.2
99.5
99.5
99.5
99.5
98.4
98.8
209.242 g/mol
279.332 g/mol
162.210 g/mol
217.227 g/mol
387.817 g/mol
219.2614 g/mol
293.792 g/mol
376.6654 g/mol
303.146 g/mol
233.094 g/mol
249.094 g/mol
206.284 g/mol
328.836 g/mol
246.2847 g/mol
100μg/mL
1 mL
C11H15NO3
C15H21NO4
C5H10N2O2S
C10H11N5O
C19H18ClN3O4
C7H13N3O3S
C15H20ClN3O
C15H16Cl3N3O2
C14H8Cl2N4
C9H10Cl2N2O
C9H10Cl2N2O2
C12H18N2O
C19H21ClN2O
C6H15O4PS2