Learn More
Pestizid-Mix 1, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 1 mit 16 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke:  SPEX Certiprep SPXPR-1
Artikelnummer. 16370478
  • 342.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pestizidmix 1 mit 16 Verbindungen in Acetronitril
  • Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Trifloxystrobin
Boscali
Fenoxycarb
Piperonyl butoxide
Tebufenpyrad
Glasampulle
99.5
99.5
99
95.8
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
97.6
99.2
99.3
408.37107 g/mol
343.207 g/mol
301.34 g/mol
338.438 g/mol
333.856 g/mol
330.167 g/mol
255.661 g/mol
297.180 g/mol
190.263 g/mol
206.2627 g/mol
252.7233 g/mol
100μg/mL
1 mL
C20H19F3N2O4
C18H12Cl2N2O
C17H19NO4C19H30O5
C18H24ClN3O
C13H13Cl2N3O3
C9H10ClN5O2
C14H14Cl2N2O
C7H14N2O2S
C7H14N2O3S
C10H9ClN4S
C22H17N3O5
C10H11ClN4
C7H14N2O4S
C11H18N4O2
C18H14BrCl2N5O2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Stock Organic Standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile