Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peroxidase, Meerrettich
Wird bei der Oxidation von Luminol zu 3-aminophthalat verwendet. Wird häufig in Konjugaten verwendet, um das Vorhandensein eines molekularen Targets zu bestimmen, insbesondere beim Nachweis spezifischer Proteine in einem Western Blot nach der Konjugation mit Antikörper.
118.00 CHF - 734.00 CHF
Spezifikation
Form Lyophilisiert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15402879
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60026.MC
100 mg
118.00 CHF
100 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15492869
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60026.03
1 g
734.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Peroxidase, horseradish is used in the oxidation of luminol to 3-aminophthalate. It is often used in conjugates to determine the presence of a molecular target, especially in the detection of specific protein in a western blot after conjugation with antibody. Further, it is highly reactive toward human tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiert
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-668-6
Recommended Storage : Store at -20°C