Learn More
Permeabilisierungslösung 2 (RUO/GMP), BD Biosciences™
Für die Permeabilisierung von Lymphozytenmembranen vor der intrazellulären Immunfluoreszenzfärbung mit monoklonalen Antikörpern.
Marke: BD Biosciences 340973
Additional Details : Gewicht : 0.05300kg
Beschreibung
- Vorgemischtes Konzentrat, speziell für die Verwendung in der Durchflusszytometrie formuliert.
- Für die Permeabilisierung von Lymphozytenmembranen vor der intrazellulären Immunfluoreszenzfärbung mit monoklonalen Antikörpern.
- Diese Formulierung ist für antigen-spezifische Aktivierungsanwendungen konzipiert.
Spezifikation
10 X | |
Permeabilisierung von Lymphozytenmembranen vor der intrazellulären Immunfluoreszenzfärbung mit monoklonalen Antikörpern. | |
Durchflusszytometer | |
500 Tests |
Sicherheit und Handhabung
- BD FACS Permeabilizing Solution 2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: diethylene glycol, formaldehyde, methanol