Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung für die tragbaren M610, BMP61, M611. Können auch mit dem BMP™71 und M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT-BK) verwendet wird.
Marke: Brady™ 173977
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Spezifikation
M6-187-1-342-WT-2 | |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
2 | |
-67°F to +275°F | |
20 bis 10 AWG | |
0,335 in. | |
0,5 in. |
PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 | |
White | |
Rolle | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
200 Pk. | |
-55°C to +135°C | |
12.70 x 8.51 mm | |
8.51 mm | |
12.70 mm |