Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
PermaSleeve™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung für die tragbaren M610, BMP61, M611. Können auch mit dem BMP™71 und M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT-BK) verwendet wird.
Marke: Brady™ 173980
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Spezifikation
M6-250-175-342-YL-2 | |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
2 | |
-67°F to +275°F | |
16 bis 8 AWG | |
0,444 in. | |
0,875 in. |
PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 | |
Yellow | |
Rolle | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
200 Pk. | |
-55°C to +135°C | |
22.23 x 11.28 mm | |
11.28 mm | |
22.23 mm |