Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Klebstofftyp | Non-adhesive |
Ausführung | Matt |
Format | Ausgestanzt |
Material | Polyolefin |
Produktcode | Marke | Farbe | Drahtstärke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Drahtstärke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17891629
|
Brady™
173591 |
Weiß | 28 to 20 AWG | 0,182 x 2 in. | 4.62 mm |
N/A
|
N/A | ||
17801519
|
Brady™
173616 |
Weiß | 22 bis 16 AWG | 0,235 x 2 in. | 5.97 mm |
N/A
|
N/A | ||
17851569
|
Brady™
173632 |
Weiß | 20 bis 10 AWG | 0,335 x 2 in. | 8.51 mm |
N/A
|
N/A | ||
17871699
|
Brady™
173646 |
Weiß | 16 bis 8 AWG | 0,444 x 2 in. | 11.28 mm |
N/A
|
N/A | ||
17871709
|
Brady™
173662 |
Weiß | 12 to 4 AWG | 0,645 x 2 in. | 16.38 mm |
N/A
|
N/A | ||
17861469
|
Brady™
173674 |
Weiß | 8 bis 1 AWG | 0,851 x 2 in. | 21.62 mm |
N/A
|
N/A | ||
17801409
|
Brady™
173681 |
Weiß | 6 bis 0000 AWG | 1,25 x 2 in. | 31.75 mm |
N/A
|
N/A | ||
17831429
|
Brady™
173604 |
Weiß | 2 bis 500 MCM | 1,667 x 2 in. | 42.34 mm |
N/A
|
N/A | ||
17878954
|
Brady™
173590 |
Schwarz | 28 to 20 AWG | 0,182 x 2 in. | 4.62 mm |
N/A
|
N/A | ||
17819174
|
Brady™
173615 |
Schwarz | 22 bis 16 AWG | 0,235 x 2 in. | 5.97 mm |
N/A
|
N/A | ||
17879204
|
Brady™
173631 |
Schwarz | 20 bis 10 AWG | 0,335 x 2 in. | 8.51 mm |
N/A
|
N/A | ||
17858784
|
Brady™
173645 |
Schwarz | 16 bis 8 AWG | 0,444 x 2 in. | 11.28 mm |
N/A
|
N/A | ||
17829184
|
Brady™
173661 |
Schwarz | 12 to 4 AWG | 0,645 x 2 in. | 16.38 mm |
N/A
|
N/A | ||
17878944
|
Brady™
173673 |
Schwarz | 8 bis 1 AWG | 0,851 x 2 in. | 21.62 mm |
N/A
|
N/A | ||
17889124
|
Brady™
173680 |
Schwarz | 6 bis 0000 AWG | 1,25 x 2 in. | 31.75 mm |
N/A
|
N/A | ||
17879214
|
Brady™
173603 |
Schwarz | 2 bis 500 MCM | 1,667 x 2 in. | 42.34 mm |
N/A
|
N/A | ||
17851409
|
Brady™
173592 |
Gelb | 28 to 20 AWG | 0,182 x 2 in. | 4.62 mm |
N/A
|
N/A | ||
17891429
|
Brady™
173617 |
Gelb | 22 bis 16 AWG | 0,235 x 2 in. | 5.97 mm |
N/A
|
N/A | ||
17821569
|
Brady™
173633 |
Gelb | 20 bis 10 AWG | 0,335 x 2 in. | 8.51 mm |
N/A
|
N/A | ||
17861559
|
Brady™
173647 |
Gelb | 16 bis 8 AWG | 0,444 x 2 in. | 11.28 mm |
N/A
|
N/A | ||
17801529
|
Brady™
173663 |
Gelb | 12 to 4 AWG | 0,645 x 2 in. | 16.38 mm |
N/A
|
N/A | ||
17851489
|
Brady™
173675 |
Gelb | 8 bis 1 AWG | 0,851 x 2 in. | 21.62 mm |
N/A
|
N/A | ||
17841429
|
Brady™
173682 |
Gelb | 6 bis 0000 AWG | 1,25 x 2 in. | 31.75 mm |
N/A
|
N/A | ||
17871379
|
Brady™
173605 |
Gelb | 2 bis 500 MCM | 1,667 x 2 in. | 42.34 mm |
N/A
|
N/A | ||
Beschreibung
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig, chemisch beständig, Kraftstoff- und ölbeständig, selbstverlöschend
- Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
- Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
- Drehbar
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
Rechteck | |
-55°C to +135°C | |
50.8 mm |
Non-adhesive | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
70 Etiketten | |
-67°F to +275°F | |
2 in. |