Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
Marke: Brady™ 173603
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig, chemisch beständig, Kraftstoff- und ölbeständig, selbstverlöschend
- Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
- Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
- Drehbar
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Schwarz | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
70 Etiketten | |
-67°F to +275°F | |
2 bis 500 MCM | |
1,667 in. | |
50.8 mm | |
1 in. |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
Rechteck | |
-55°C to +135°C | |
1,667 x 2 in. | |
2 in. | |
42.34 mm | |
25.4 mm |