Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
Marke:  Brady™ 173615
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17819174
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig, chemisch beständig, Kraftstoff- und ölbeständig, selbstverlöschend
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
  • Drehbar
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Schwarz
Ausgestanzt
Etiketten
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
70 Etiketten
-67°F to +275°F
22 bis 16 AWG
0,235 in.
50.8 mm
0,125 in.
Non-adhesive
Matt
Polyolefin
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Rechteck
-55°C to +135°C
0,235 x 2 in.
2 in.
5.97 mm
3.18 mm