Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche für M710 und BMP71
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
Marke: Brady™ 174516
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung.
- Attraktive Optik; verblasst und verwischt nicht
- Kältebeständig und flammhemmend mit einer Anwendungstemperatur von -55°C bis 135°C (-67°F bis 275°F)
- Erfüllt SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; RoHS-konform; UL-Zulassung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R4300.
Spezifikation
Methode 215, Methode 215K, MIL-DTL-23053/5 Klasse 1, MIL-M-81531, MIL-Std-202, MIL-Std-202F, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863, SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531 | |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
-67°F to +275°F | |
16 bis 8 AWG | |
50 ft. | |
0,439 in. | |
11.15 mm | |
6.35 mm |
BM7C-250-342 | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Etiketten | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rechteck | |
-55°C to +135°C | |
50 ft. x 0,439 in. | |
15.24 m | |
11.15 mm | |
0,25 in. |