Learn More
Gilson™ Peristaltischer Pumpenschlauch für Gilson™ MF1 und MF4 mittlere Durchflusspumpenköpfe
Für höchste Qualitätsansprüche gefertigt. Die Gilson™ Peristaltikpumpenschläuche für Gilson™ MF1 und MF4 Pumpenköpfe für mittlere Durchflussraten sind autoklavierbar.
Marke: Gilson™ F117956
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Materialauswahl
- Silikonschläuche (Versilic™) — biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
- ISOVERSINIC™ Schläuche — besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
- Pharmed™ Schläuche — erfüllen die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologische Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
- PVC (Tygon™) Schläuche — eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PVC | |
MF1 und MF4 Pumpenkopf f├╝r mittlere Flussraten | |
Steril | |
Niedrig | |
Schlauch f├╝r Peristaltikpumpe |
0,76 mm | |
40 cm | |
Der Schlauch für Mediendurchfluss verfügt über farbcodierte Rückhalteanschläge zur leichten Erkennung des Schlauchinnendurchmessers | |
3 ml/min | |
Schwarz |