Learn More
Cytiva Peristaltikpumpe
Bietet Flussraten bis zu 5 ml/min. Cytiva Peristaltikpumpe ist eine Einkanal-Peristaltikpumpe, die aus einem Vierwalzen-Pumpenkopf besteht, der präzise und niedrige Pulsationsraten liefert. Zur Verwendung in ÄTKA™ Chromatographiesystemen, z. B. ÄKA Start.
Marke: Cytiva 29023992
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem automatisierten ÄKTA™ Start Proteinaufreinigungssystem. Diese einkanalige, robuste Peristaltikpumpe besteht aus einem Pumpenkopf mit vier Rollen, der eine geringe Pulsation erzeugt.- Die genau einstellbaren Durchflussraten ermöglichen eine reproduzierbare isokratische oder Gradientenelution
- Ermöglicht Durchflussraten von bis zu 5 ml/min (bis zu 10 ml/min beim Waschen) bei Betriebsdrücken von bis zu 5 bar (0.5 MPa, 72. 5 psi)
- Die Systempumpe ermöglicht die unbeaufsichtigte Probenzufuhr und die Zufuhr großer Probenvolumina
Spezifikation
Einkanaliger, Vierrollen-Pumpenkopf mit geringer Pulsation | |
Durchflussrate ≤ 1 ml/min ± 15 % <br />Durchflussrate > 1 ml/min ± 10 % | |
0 bis 5 bar (0.5 mPa, 72 psi) | |
0.8 bis 2 cP und frische Pumpenschläuche | |
0.5 ml/min (Einsatzbereich) |
Durchflussrate ≤ 1 ml/min ± 15 % <br />Durchflussrate > 1 ml/min ± 10 % | |
0.5 ml/min (Einsatzbereich), 10 ml/min (Waschdurchfluss) | |
Peristaltikpumpe | |
ÄKTA Start |