Learn More
Perfluorotripentylamin, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluorotripentylamine |
Dichte | 1.94 |
Siedepunkt | 210°C to 220°C |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 821.12 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Technisch |