Learn More
Perfluorohexane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327148
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Perfluorohexanes is used as a coolant, photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation and an inert reaction medium. It is used in the electronic cooling liquid and insulator. It plays a vital role as a reaction medium, especially for photooxidation reactions. Further, it finds application as an ultrasound contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-42-0
Summenformel C6F14
Molekulargewicht (g/mol) 338.044
MDL-Nummer MFCD00000437
InChI-Schlüssel ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
PubChem CID 9639
ChEBI CHEBI:39427
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluorohexan
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorohexanes
Schmelzpunkt -4°C
Farbe Farblos
Dichte 1.699 g/mL
Siedepunkt 58°C to 60°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)4CF3
Brechungsindex 1.251
Menge 25 g
Beilstein 1802113
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 338.04
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit