Learn More
Perfluordodecansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308985
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307-55-1
Summenformel C12HF23O2
Molekulargewicht (g/mol) 614.101
MDL-Nummer MFCD00198081
InChI-Schlüssel CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
PubChem CID 67545
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluordodecansäure
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorododecanoic acid
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Siedepunkt 245°C
Strukturformel CF3(CF2)10CO2H
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1811257
Formelmasse 614.1
Reinheit (%) 96%