Learn More
Perfluor(decahydronaphthalin), cis und trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Perfluor(decahydronaphthalin) wird zur Auflösung von Gasen verwendet. Aufgrund seiner Fähigkeit zum Gastransport wird es zur Erhöhung der Sauerstoffzufuhr während der Zellkultur eingesetzt. Es dient als Inhaltsstoff in Fluosol, einem künstlichen Blutprodukt. Es wird auch zur Auflösung von Teflon verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro(decahydronaphthalene) |
Namenshinweis | cis + trans |
Schmelzpunkt | -10°C to -7°C |
Dichte | 1.94 |
Siedepunkt | 141°C to 142°C |
Brechungsindex | 1.3145 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 2067113 |
Merck Index | 14,4183 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |