Learn More
Perfluor-(2-Methyl-3-Oxahexanoyl)-Fluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399185
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluor-(2-Methyl-3-Oxahexanoyl)-Fluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399185
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11399185
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16483.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2062-98-8 | C6F12O2 | 332.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2062-98-8
Summenformel C6F12O2
Molekulargewicht (g/mol) 332.045
MDL-Nummer MFCD00054657
InChI-Schlüssel BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
PubChem CID 102740
IUPAC-Name 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoylfluorid
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
Siedepunkt 54°C to 56°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.3
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 332.06
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL16483.06,L16483.03,L16483.14
Chargennummer10252051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog NumberL16483.06,L16483.14
Chargennummer10216207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog NumberL16483.06,L16483.14
ChargennummerFA009494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16483.06,L16483.14
Chargennummer10225165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16483.06,L16483.14
Name des Produkts
Perfluor-(2-Methyl-3-Oxahexanoyl)-Fluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >