Learn More
Perfluor-2-Methyl-2-Penten, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10083720
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-2-methyl-2-pentene
Namenshinweis 90%
CAS 1584-03-8
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6200g/mL
Siedepunkt 53.0°C to 61.0°C
Flammpunkt −12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6F12
Strukturformel C2F5CF=C(CF3)2
MDL-Nummer MFCD00015724
Menge 1 g
Relative Dichte 1.62
Synonym perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-(trifluoromethyl)pent-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 300.04
PubChem CID 74105
Formelmasse 300.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit