Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First White Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Strickhandschuh, 100 % Nylon
- Weiße PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderung, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Beschreibung | 13 Gauge |
Coating Material | Polyamid, Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Größe | 9 |
Länge (metrisch) | 24 cm |