Learn More
Perchlorsäure, Umweltgüte Plus, 65 bis 71 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411507
Click to view available options
Menge:
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Farbe Farblos
CAS 7601-90-3
Schmelzpunkt -12°C
Siedepunkt 203°C
Dichte 1.67 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 500 mL
Summenformel ClHO4
Physikalische Form Flüssig, doppelte Subboiling-Destillation in Quarz
MDL-Nummer MFCD00011325
UN-Nummer UN1873
Merck Index 14,7153
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formelmasse 100.46
Reinheit (%) 65 to 71%
Güte Umwelt Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P283-Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.