Learn More
Perchlorsäure-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M HClO4 (0.1N), für die Titration in nicht wässrigem Medium, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643660
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 ea.
Verpackung:
Ampulle
Flasche
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M HClO4 (0.1 N), für die Titration in nicht wässrigem Medium
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Konzentrierte Perchlorsäure
Verpackung Flasche
Flammpunkt 113 °C (235.4 °F)
Menge 1 l
Strukturformel HClO4
UN-Nummer 1873
Formelmasse 100.46 mol