Learn More
Pentan, CHROMASOLV™, für Pestizidrückstandsanalyse, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
6 x 1 L
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentan |
Dichte | 0.626 g/ml bei 25 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.083 |
Flammpunkt | −49 °C (−56.2 °F) |
Zündpunkt | 500 °F |
Strukturformel | CH3(CH2)3CH3 |
UN-Nummer | UN1265 |
Beilstein | 969132 |
Formelmasse | 72.15 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: pentane