Learn More
Pentan, AMD CHROMASOLV™, ≥99 % Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15644690
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99 %
  • Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentan
Schmelzpunkt -130 °C (Literatur)
Namenshinweis AMD CHROMASOLV™, ≥99%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt < −35 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) >99%
Güte Hochrein