Learn More
Pentan, puriss, p.a., ≥99.0 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15627050
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentan
Schmelzpunkt -131 °C
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.083
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Zündpunkt 500 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.359
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pentane