Learn More
Pentakis(diethylamino)niob(V), 99.9 % (Metallbasis), Komplexmischung
Artikelnummer. 11398398
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Nitrid-Film-Vorläufer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25169-05-5
Summenformel C20H50N5Nb
Molekulargewicht (g/mol) 453.56
MDL-Nummer MFCD00798536
InChI-Schlüssel LREVKQSBUDTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentakis diethylamino niobium v
PubChem CID 13981844
IUPAC-Name Diethylazanid; Niob(5+)
SMILES CCN(CC)[Nb](N(CC)CC)(N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentakis(diethylamino)niobium(V)
Namenshinweis Mixture of complexes
Siedepunkt 120°C (0.1 mmHg)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Nb[N(C2H5)2]5
Menge 500 mg
UN-Nummer UN3267
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 453.56
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig