Learn More
Pentafluorophenyl-Nicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396794
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 848347-44-4
Summenformel C12H4F5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 289.161
MDL-Nummer MFCD09064938
InChI-Schlüssel AXHLJDBUUFUDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl nicotinate, pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 23237920
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl) pyridin-3-carboxylat
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl nicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 289.16
Reinheit (%) 97%