Learn More
Pentafluorphenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451694
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-83-2
Summenformel C15H9F5N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 360.24
MDL-Nummer MFCD09817508
InChI-Schlüssel WEFDLXWSZQWZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229652
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]Oxazin-7-carboxylat
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 3,4-dihydro-4-methyl-7-pentafluorophenoxy carbonyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Formelmasse 360.24
Reinheit (%) 97%