Learn More
Pentafluorophenyl2-Morpholinobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183674
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-59-8
Summenformel C17H12F5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 373.28
MDL-Nummer MFCD09025824
InChI-Schlüssel SMSUNMKSTOOWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 2-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate, 2-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229476
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2N2CCOCC2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)benzoate
Formelmasse 373.28
Reinheit (%) 95%