Learn More
Pentafluorphenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633435
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-05-1
Summenformel C15H10F5N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 375.255
MDL-Nummer MFCD09879983
InChI-Schlüssel SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229769
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-carboxylat
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 375.25
Reinheit (%) 97%