Learn More
Pentadecanolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pentadecanolide is a monomer used to make PGA-co-pentadecalactone polymers to be used in the development of directly compressed prolonged release tablets of slightly soluble drugs such as ketoprofen. Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pentadecanolid ist ein Monomer, das zur Herstellung von PGA-Copentadecalacton-Polymeren eingesetzt wird, die für die Entwicklung von direkt komprimierten Tabletten mit retardierter Freisetzung schwer löslicher Arzneimittel wie Ketoprofen verwendet zu werden. Pentadecanolid kann für die Synthese von Poly(pentadecanolid) (PDL) durch Novozym435-katalysierte ringöffnende Polymerisation verwendet werden. Es kann als Ausgangsreagenz für die Synthese von terminal verzweigten Iso-Fettsäuren (ISO-C15 bis C17) eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentadecanolide |
Schmelzpunkt | 33°C to 37°C |
Dichte | 0.918 |
Siedepunkt | 137°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.47 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 143710 |
Merck Index | 14,3910 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water. |