Learn More
Pentadecansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447636
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Pentadecanoic acid is a lipid used in proteomics research. It is also used as a biomarker for dietary milk intake. It can be labelled as a biomarker for myocardial fatty acid metabolism in ischemia/reperfusion studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentadecansäure ist ein Lipid, das in der Proteomikforschung verwendet wird. Wird auch als Biomarker für die Aufnahme von Milch in der Nahrung verwendet. Kann in Ischämie-/Reperfusionstudien als Biomarker für den myokardialen Fettsäurenmetabolismus markiert werden. Energiequelle in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1002-84-2
Summenformel C15H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.403
MDL-Nummer MFCD00002745
InChI-Schlüssel WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
PubChem CID 13849
ChEBI CHEBI:42504
IUPAC-Name Pentadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentadecanoic acid
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Siedepunkt 257°C (100 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)13CO2H
Menge 50 g
Beilstein 1773831
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 242.4
Reinheit (%) 99%