Learn More
Pentacen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10406950
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-48-8
Summenformel C22H14
Molekulargewicht (g/mol) 278.35
MDL-Nummer MFCD00003710
InChI-Schlüssel SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC-Name pentacene
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentacene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Schwarz oder Blue-Purple
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 7216
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,soluble in nitrobenzene
Formelmasse 278.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Pentacene