Learn More
Penicillin-V-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Penicillin V Potassium bactericidal against penicillin-susceptible microorganisms during the stage of active multiplication. It inhibits biosynthesis of cell-wall mucopeptide. It is used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Penicillin V Kalium-Bakterizid gegen Penicillin-anfällige Mikroorganismen während des Stadiums der aktiven Vermehrung. Hemmt die Biosynthese von Zellwand-Mukopeptid. Dient zur Behandlung oder Verhinderung von Infektionen, die nachweislich oder stark von Bakterien verursacht werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Penicillin V potassium salt |
Typ | Penicillin V Potassium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 197°C to 202°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3899451 |
Merck Index | 14,7100 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol. |
Formelmasse | 388.48 |
Sicherheit und Handhabung
- Penicillin V potassium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Penicillin VK